Learn More
Ácido benzo[b]furan-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450088
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación sencilla de diarilmetanos con nitrógeno altamente funcionalizados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98437-24-2
Fórmula molecular C8H7BO3
Peso molecular (g/mol) 161.95
Número MDL MFCD00236019
Clave InChI PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
Nombre IUPAC ácido 1-benzofuran-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-2-boronic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 1637889
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.95
Porcentaje de pureza 98%