Learn More
Cloruro de benzo[b]furano-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103514
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 111964-21-7
Fórmula molecular C9H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 180.587
Número MDL MFCD11841066
Clave InChI YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
PubChem CID 13024720
Nombre IUPAC cloruro de 1-benzofurano-3-carbonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 97%