Learn More
Cloruro de benzoílo, + 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157030
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-88-4
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.57
Número MDL MFCD00000653
Clave InChI PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Nombre IUPAC cloruro de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl chloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.0°C
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Residuos de ignición 0.005% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCl
Índice de refracción 1.5520 to 1.5540
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Índice Merck 15, 1115
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viscosidad 0.0012 Pas (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquido