Learn More
Cloruro de benzoilo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 98-88-4 |
Punto de fusión | -1°C |
Color | Incolora |
pH | 2 |
Punto de ebullición | 198°C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Fórmula molecular | C7H5ClO |
Número MDL | 653 |
Cantidad | 500 mL |
Densidad del vapor | 4.88 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.