Learn More
Peróxido de benzoilo, 97 % (peso seco), húmedo con un 25 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
26.45€ - 110.00€
CAS 94-36-0
Fórmula molecular C14H10O4
Peso molecular (g/mol) 242.23
Número MDL MFCD00003071
Clave InChI OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
Nombre IUPAC bencenocarboperoxoato de benzoilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11317956
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13174.18
50 g
26.45€
50 g
11327956
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13174.30
250 g
45.80€
250 g
11337956
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13174.0B
1000 g
110.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peróxido de bezoilo se utiliza ampliamente como iniciador radical para inducir polimerizaciones. Se aplica para el tratamiento del acné, para blanquear la harina, el pelo y los dientes y para el entrecruzamiento de resinas de poliéster. También se aplica de forma importante en propiedades antisépticas y blanqueadoras. Sirve como catalizador para resinas termoendurecibles de poliéster y como endurecedor para iniciar el proceso de polimerización.
Solubilidad
Soluble en éter y cloroformo. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos, bases, alcoholes y metales.
Especificaciones
94-36-0
242.23
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
7187
bencenocarboperoxoato de benzoilo
C14H10O4
MFCD00003071
benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
CHEBI:82405
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Benzoyl peroxide
(peso seco), húmedo con un 25 % de agua
MFCD00003071
984320
benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
bencenocarboperoxoato de benzoilo
7187
242.23
94-36-0
C14H10O4
UN3104
14,1116
Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water.
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
242.23
CHEBI:82405
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H242-H319-H317
Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P210-P220-P234-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P363-P501c
H242-H317-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,2
missing translation for 'einecsNumber' : 202-327-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DM8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Benzoyl peroxide, wet with 25% water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dibenzoyl peroxide