Learn More
Benzoilacetona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401908
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Benzoylacetone has been used as a 1,3-dicarbonyl compound model for studying keto-enol equilibria in aqueous acid and micellar solutions. Additionally, it has been studied using gas-phase electron diffraction and quantum chemistry. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzoilacetona se ha utilizado como un modelo compuesto de 1,3-dicarbonilo para el estudio de los equilibrios ceto-enol en soluciones micelares y ácidas acuosas. Además, se ha estudiado utilizando difracción de electrones en fase gaseosa y química cuántica. Se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-91-4
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00008786
Clave InChI CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
Nombre IUPAC 1-fenilbutano-1,3-diona
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylacetone
Punto de fusión 55°C to 60°C
Densidad 1.09
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 742413
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza ≥98%