Learn More
Bencilo 2-(hidroximetil)-1-indolinacarboxilato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10690656
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 135829-04-8
Fórmula molecular C17H17NO3
Peso molecular (g/mol) 283.327
Número MDL MFCD02682013
Clave InChI QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
Nombre IUPAC bencilo 2-(hidroximetil)-2,3-dihidroindol-1-carboxilato
SMILES C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.33
Porcentaje de pureza 95%