Learn More
Cetona de 4-clorofenilo de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408526
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1889-71-0
Fórmula molecular C14H11ClO
Peso molecular (g/mol) 230.69
Número MDL MFCD00016342
Clave InChI DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-2-feniletanona
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Punto de fusión 103°C to 107°C
Cantidad 100 g
Beilstein 976443
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.69
Porcentaje de pureza 98%