Learn More
Acetoacetato de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022236
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
CAS: 5396-89-4 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Benzyl acetoacetate is used as a Pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetoacetato de bencilo se utiliza como intermediario farmacéutico y químico fino.
Solubilidad
Es soluble en soluciones alcalinas.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5396-89-4
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00008785
Clave InChI WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl acetoacetate, acetoacetic acid benzyl ester, benzyl acetylacetate, acetoacetic acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-oxobutanoate, butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, benzyl beta-ketobutyrate, ac-benzyl, unii-f9s0xgv18x, f9s0xgv18x
PubChem CID 142266
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de bencilo
SMILES CC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl acetoacetate
Densidad 1.113
Punto de ebullición 276°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 g
Beilstein 2049615
Información de solubilidad It is soluble in alkali solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetoacetato de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >