Learn More
Alcohol bencílico, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical
Código de producto. 10602261 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Número MDL 4599
Especificaciones
Punto de fusión -15°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 205°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 3.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Presión de vapor 0.13mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.