Learn More
Alcohol bencílico, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
500 ml
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl Alcohol |
Punto de fusión | -15.4°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.045g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 205.3°C |
Temperatura de inflamación | 96°C (204.8°F) |
Punto de ignición | 817°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5CH2OH |
Índice de refracción | n20/D 1.539(lit.) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzyl alcohol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302 + H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.