Learn More
Bromuro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 ml
500 ml
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-39-0
Número MDL MFCD00000172
Clave InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nombre IUPAC bromometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7Br
Fórmula lineal C6H5CH2Br
Índice de refracción 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Índice Merck 15, 1131
Peso molecular (g/mol) 171.037
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid