Learn More
Solución de cloruro de bencilmagnesio, 1,5M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-34-2, 109-99-9
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.89
Número MDL MFCD00000469
Clave InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
Nombre IUPAC magnesio; metanidbenceno; cloruro
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylmagnesium chloride
Color Marrón a negro
Nombre de nota 1.5M solution in THF
% mín. CAS 20.51, 75.83
% máx. CAS 24.17, 79.49
Fórmula lineal (C6H5)CH2MgCl
Concentración 1.40 to 1.65M
Densidad 1.0300g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.89
Porcentaje de pureza 19 to 21% (as BMC) (Total base)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.03
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Polvo iridiscente o cristales