Learn More
Solución de berilio para ICP 1 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
152.00€ - 395.00€
Especificaciones
Nombres de analitos o componentes Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn
Concentración 10±0.2 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn
Solvent or Matrix HNO3/ HF
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12983364
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
S 007 100
100 mL Frasco
152.00€
100 ml
12993364
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
S 007 250
250 mL Frasco
235.00€
250 ml
12903374
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
S 007 500
500 mL Frasco
395.00€
500 ml
Especificaciones
Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn
Normas de espectrometría de masas
HNO3/ HF
10±0.2 g/L
Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H225; H304; H315; H336; H410
P210; P233; P240; P241; P261; P264; P271; P273; P280; P301+P310; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P312; P321; P331; P332+P313; P370+P378; P391; P403+P233; P403+P235; P405; P501
Peligro
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura).
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .