Learn More
Berkshire™ Lensx™ 90 Wipers
Para aplicaciones de ISO Clase 7 (Clase 10.000)
728.00€
Especificaciones
Material | Rayon, Manila Hemp |
---|---|
Compatibilidad | IPA y otros disolventes |
Peso base | 9.2 |
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15739098
|
Berkshire™
LN90.0406.24 |
6 x 4 in. (15.2 x 10.2 cm) |
728.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Made of nonwoven 70% rayon and 30% manila hemp
- Nonabrasive; designed for cleaning delicate lenses, optics, lasers
- Works well with IPA and other solvents
- Contain no leachable resins or binders
- 100% biodegradeable
Información de órdenes
Basis weight: 9.35g/m2.
Compliance
Meets A-A-50177, Type 1, Class 1 for Lightweight Lens Paper.
Especificaciones
Rayon, Manila Hemp | |
IPA y otros disolventes | |
9.2 | |
RoHS 2002/05, REACH |