Learn More
Berkshire™ Toallitas Pro-Wipe™ 880 para salas limpias
Para aplicaciones de ISO Clase 5 (Clase 100)
463.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas Pro-Wipe™ 880 para salas limpias |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Peso base | 71.4 |
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17571986
![]() |
Berkshire™
PW880.0810.12 |
8 in |
463.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricadas con polipropileno al 100 % sin el uso de celulosa
- Las toallitas fuertes y limpias ofrecen una excelente resistencia química, alta absorbencia y bajos niveles extraíbles e iónicos
- La estructura de microfibra multicapa produce un material suave que no rayará ni raspará ni siquiera las piezas más sensibles
Información de órdenes
Peso base: 71,4g/m2.
Especificaciones
Toallitas Pro-Wipe™ 880 para salas limpias | |
Esterilizable en autoclave | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Para la limpieza de equipos, limpieza en zonas de preparación de componentes, composición y lavado |
Polipropileno | |
71.4 | |
Para su uso en entornos de salas limpias ISO clase 5 y superiores, ideales para la limpieza de equipos y recogida de derrames, eliminación de soluciones de grabado, ácidos y otros derrames químicos |