Learn More
Berkshire™ Toallitas especiales presaturadas SatPax™ 3000
Para su uso en entornos de sala limpia ISO clase 3 a 5 y superior
57.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Paños pre-saturados IPA |
---|---|
Longitud (imperial) | 9 in |
Longitud (métrico) | 22,86 cm |
Anchura (imperial) | 9 in |
Anchura (métrico) | 22,86 cm |
Código de producto | Marca | Solución de saturación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Solución de saturación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12837153
![]() |
Berkshire™
SPX3000.001.12 |
70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada |
57.05€
paquete de 30 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Las toallitas de poliéster tejido resuelven los problemas de seguridad asociados con el almacenamiento, la mezcla y la dispensación de disolventes; también mejoran el proceso de limpieza.
- Proceso de borde sellado patentado para reducir la contaminación por fibras.
- Presaturadas con concentraciones de alcohol isopropilo/agua desionizada y saturación coherentes
Información de órdenes
Measure 9 x 9 (23 x 23cm). Available 30 J-folded sheets per resealable flexible pouch.
Especificaciones
Paños pre-saturados IPA | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
145 | |
Sellado | |
2 capas |
9 in | |
9 in | |
Tejido de poliéster | |
RoHS, REACH | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol