Learn More
Berkshire™ 1200 toallitas Super Polx™
BIOPHARMA
Para aplicaciones de ISO Clase 4 (Clase 10)
95.90€ - 105.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para sala limpia Super Polx™ 1200
Material Tejido de poliéster
Peso base 151
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de fabricación de CD y DVD
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
12807153
BIOPHARMA
Ver documentos
Berkshire™
S1200.0909.8
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/paq.
105.00€
paquete de 150
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12817153
BIOPHARMA
Ver documentos
Berkshire™
S1200.1212.14
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) 75 (a granel)
95.90€
paquete de 75
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tejidas con poliéster de un 100 % de filamento continuo de la más alta calidad
  • Funciona bien con IPA, acetona y otros disolventes
  • Resistentes a sustancias químicas con baja generación de iones
  • Duraderas para limpieza abrasiva
  • mano y borde suaves para superficies sensibles
  • Lavadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO Clase 4 (Clase 10)
† Envasado a granel.
Información de órdenes
Peso base: 145g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas para sala limpia Super Polx™ 1200
151
Operaciones de fabricación de CD y DVD
Tejido de poliéster
RoHS 2002/05, REACH