Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Berlin
El tejido combinado con el PU proporciona un poliuretano resistente al desgaste que protege el tejido de forma óptima. La plantilla de PU, extremadamente cómoda, garantiza una sujeción y amortiguación del pie duraderas. Gracias al forro Hydro-Tec™, este zapato de seguridad también es especialmente transpirable.
Marca: Emma Safety Footwear MM40664743
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estructura de tejido recubierto de poliuretano
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Forro antibacteriano Hydro-Tec™
- Certificación ESD
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Azul | |
Hydro-Tec™ antibacteriano | |
43 |
Cordones | |
Berlin | |
Textil | |
Compuesto |