Learn More
Lámina de berilio, 0,25 mm de grosor, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11345739
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick, Vacuum tight
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.4%
Olor Odorless
Peso ≈0.29g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio