Learn More
Óxido de berilio, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050074
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Beryllium oxide is used in rocket engines. It is also used as a structural ceramic for high-performance microwave devices, vacuum tubes, magnetrons, and gas lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-56-9
Fórmula molecular BeO
Peso molecular (g/mol) 25.01
Número MDL MFCD00003457
Clave InChI LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
Nombre IUPAC oxoberilio
SMILES [Be]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 4300°C
Nombre del producto químico o material Beryllium oxide
Punto de fusión 2575°C
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1566
Índice Merck 14,1172
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.01
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Densidad 3.01g/mL