Learn More
Alambre de berilio, 0,25 mm de diámetro, recocido, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
859.00€ - 1734.00€
CAS | 7440-41-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Be |
Peso molecular (g/mol) | 9.01 |
Número MDL | MFCD00134032 |
Clave InChI | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds |
PubChem CID | 5460467 |
ChEBI | CHEBI:33783 |
Nombre IUPAC | berilio |
SMILES | [Be] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11358618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040680.BU |
25 cm | N/A | ||||||
11368618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040680.BW |
50 cm | N/A | ||||||
11348618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040680.G1 |
1 m | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-41-7 | |
9.01 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
5460467 | |
berilio |
Be | |
MFCD00134032 | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
CHEBI:33783 | |
[Be] |
Especificaciones
Beryllium wire | |
7440-41-7 | |
Be | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
[Be] | |
9.01 | |
CHEBI:33783 | |
Odorless | |
Alambre, ≈0,091g/m, templado: suave |
0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft | |
(base metálica) | |
MFCD00134032 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
berilio | |
5460467 | |
99.7% | |
≈0.091g/m |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes