Learn More
BES, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,0, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60058.AE
Cantidad | 100 mL |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
66992-27-6 | |
235.23 | |
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanesulfonato |
C6H14NNaO5S | |
MFCD00067425 | |
23671640 | |
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Especificaciones
BES buffer soln. | |
Incolora | |
6.0 | |
100 mL | |
MFCD00067425 | |
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
235.23 |
66992-27-6 | |
Solución de tampón de 0,5 M | |
Líquido | |
C6H14NNaO5S | |
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanesulfonato | |
23671640 |