Learn More
Beta-propiolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026898
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La beta-propiolactona se utiliza ampliamente como agente esterilizante y esporicida, que se usa para esterilizar el plasma sanguíneo, las vacunas, los injertos de tejido, los instrumentos quirúrgicos y las enzimas. Se aplica en la fabricación de ácido acrílico y sus ésteres. Se utiliza como intermediario en la síntesis de compuestos sintéticos.
Solubilidad
Miscible con agua y disolventes orgánicos.
Notas
Material inflamable. Debe almacenarse en una sala o armario de seguridad independiente. Mantener lejos del calor y de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-57-8
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00005169
Clave InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nombre IUPAC oxetan-2-ona
SMILES O=C1CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Propiolactone
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.146
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Índice de refracción 1.413
Cantidad 1 g
Número UN UN3382
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7820
Información de solubilidad Miscible with water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • beta-Propiolactone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: .beta.-Propiolactone