Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic™ 18
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca: Thermo Scientific™ 71503-013001
Descripción
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Requiere:
Soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Especificaciones
13 % | |
3 μm | |
150Å | |
3 mm | |
Sí |
De 2 a 12 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L1 |