Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Guard Cartridges, 5μm Particle Size
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
437.98€
Especificaciones
Carga de carbono | 7 % |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Longitud (métrico) | 10 mm |
Tamaño de poro | 150Å |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10545995
|
Thermo Scientific™
71405-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
437.98€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Especificaciones
7 % | |
5 μm | |
150Å | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L7 |
De 2 a 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Sí |