Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores de fenil BetaSil™
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
332.52€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 10 mm |
---|---|
Fase estacionaria | Fenil |
Requires:
Thermo Scientific Uniguard™ o soporte autónomo, se venden por separado.
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11592981
|
Thermo Scientific™
70603-012101 |
2,1 mm | 3 μm | N/A | |||||
Descripción
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Tamaño de partículas: 5 μm
- 10 mm x 4,0 mm de diámetro interno
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Especificaciones
10 mm | |
Fenil |