Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores de fenil/hexil BetaSil™
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
459.00€
Especificaciones
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
---|---|
Fase stazionaria | Fenil/Hexil |
Requires: Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Código de producto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10107524
|
Thermo Scientific™
73005-012101 |
2,1 mm | 5 μm |
459.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida Betasil fenil/hexil
- Ligando en sílice de 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Las columnas con Betasil fenil/hexil ofrecen una selectividad única
Especificaciones
10 mm | |
Fenil/Hexil |