Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
366.18€
Especificaciones
Carga de carbono | 11 % |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Longitud (métrico) | 10 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10487334
|
Thermo Scientific™
73003-012101 |
2,1 mm | 10 mm | 3 μm | N/A | ||||
Descripción
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of Betasil Phenyl/Hexyl Solid Phase
- Ligand on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
- Betasil Phenyl/Hexyl columns offer unique selectivity
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Especificaciones
11 % | |
10 mm | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L11 |
De 2 a 9 | |
100Å | |
Sí |