Learn More
Bicarbonato, solución de tampón 1 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425719
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicarbonate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1 M
pH 8.0
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL