Learn More
Bicarbonato, solución de tampón 1 M, pH 8,5, Thermo Scientific™
52.20€ - 66.50€
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
sodio;carbonato de hidrógeno |
Especificaciones
Bicarbonate buffer soln. | |
1 M | |
Líquida | |
MFCD00003528 | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
144-55-8 | |
8.5 | |
CHNaO3 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;carbonato de hidrógeno | |
516892 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes