Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINA, 99 %
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
41.85€ - 478.00€
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11467157
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
A14957.18
50 g
41.85€
50 g
11477157
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
A14957.30
250 g
154.00€
250 g
11457157
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
A14957.0B
1000 g
478.00€
1000 g
Descripción
Descripción
Bicine is widely utilized as a buffering agent for low temperature work. It is used in kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase reaction. It is employed in the thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution. It is employed in serum guanase determination by the preparation of stable substrate solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bicina se utiliza ampliamente como agente tamponador para trabajos a baja temperatura. Se utiliza en el estudio cinético de un complejo análogo cuaternario de estado de transición de la reacción de la creatina quinasa. Se emplea en el método de cromatografía de intercambio iónico de capa fina para la resolución de proteínas. Se emplea en la determinación de la guanasa sérica mediante la preparación de una solución de sustrato estable.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
150-25-4
185.16
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:40957
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
C6H12NNaO4
MFCD00004295
8761
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
Especificaciones
BICINE
∽191°C (decomposition)
C6H12NNaO4
1769362
Soluble in water.
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
185.16
CHEBI:40957
99%
150-25-4
99%
MFCD00004295
14,1201
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
8761
163.17
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 205-755-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MB9700000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes