Learn More
Bicina, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Nombre del producto químico o material Bicine
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1cm cell)
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 1205
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Total base)
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Bicine