Learn More
Bicina, Fisher BioReagents
Código de producto. p-24682
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
La bicina es uno de los aminoácidos zwitteriónicos conocidos como tampones de Good. Se utiliza como tampón biológico y agente quelante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Absorbancia 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Nombre del producto químico o material Bicine
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 4.0 to 5.0
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Envase Frasco de polietileno
Índice Merck 15, 1205
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2