Learn More
Angelantoni Industrie™ Cabinas de seguridad microbiológica Bioban
Se utilizan habitualmente en laboratorios de microbiología, virología, hematología y cultivos celulares.
Marca: Angelantoni Industrie™ ST-003034000
Descripción
- Cámara de trabajo de acero inoxidable AISI 304L 2B acabado
- Paredes laterales fabricadas con vidrio templado de seguridad
- Lámpara fluorescente de 36 W
- Ventilador centrífugo de doble entrada con motor de rotor externo y grado de protección IP 55
- Filtración de aire recirculado y expulsión realizada con filtros HEPA H14
Compliance
EN12469
Especificaciones
EN12469 | |
99,995% | |
Microbiología, virología, hematología y cultivos celulares |
BIOBAN 48 | |
Filtros HEPA H14 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.