Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BioBasic™ SCX
Las columnas para LC BioBasic SCX están optimizadas para la separación de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas.
Marca: Thermo Scientific™ 73205-053030
Descripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX para la separación optimizada de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas. Estas columnas de alto rendimiento son ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con mayor eficacia que el intercambio iónico polimérico.
- Fase de intercambio catiónico fuerte basada en ácido sulfónico
- Separación y retención de básicos y otras especies catiónicas
- Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
- Estabilidad extraordinaria en condiciones de pH exigentes
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
Ácido sulfónico | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
100 m²/g | |
L52 | |
BioBasic | |
3 % | |
No | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.