Learn More
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D
Utilice las batas desechables para laboratorio Nitritex™ BioClean-D para protegerse de la contaminación.
281.00€ - 284.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
---|---|
Material | Tejido CleanTough™ |
Estilo de manguito | Recto |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12912255
|
Nitritex™
BDLC-S |
Pequeño |
281.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12942255
|
Nitritex™
BDLC-XL |
XL |
284.65€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12922255
|
Nitritex™
BDLC-M |
Medio |
281.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12932255
|
Nitritex™
BDLC-L |
Grande |
281.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Estilo puño abierto
- Tres bolsillos
- Tejido CleanTough™
- Desechables, empaquetados en bolsa
- Polipropileno no tejido
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Recto | |
No estéril | |
ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530 13934-1, EN 9073-4, EN - , EN 863- , EN 13935-2, ASTM F739-12 | |
Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades) |
Tejido CleanTough™ | |
Sí | |
3 | |
(EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 | |
Polipropileno no tejido |