Learn More
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar
BIOPHARMA
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
Marca:  Ansell™ BDCCT-4XL
149.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15208128
  • 246.00€ / paquete de 15
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Descripción
  • Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
  • Compatible con ISO Clase 4
  • Cremallera frontal con solapa.
  • Espalda, puños y tobillos elásticos
  • Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE drum
  • Bajo nivel de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Coveralls
CleanTough™ Fabric
Sí
ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2
De 132 a 140 cm
6 pies 6 pulg. - 6 pies 8 pulg.
BioClean™
4XL
Blanco
No estéril
51-54 pulg
salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial.
De 200 a 206 cm
Class 10 (ISO 4)