Learn More
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
Marca: Ansell™ BDCCT-L
149.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Compatible con ISO Clase 4
- Cremallera frontal con solapa.
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE drum
- Bajo nivel de partículas
Especificaciones
Cleanroom Coveralls | |
CleanTough™ Fabric | |
Sí | |
ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2 | |
De 100 a 108 cm | |
5 pies 9 pulg. - 6 pies 0 pulg. | |
BioClean™ |
L | |
Blanco | |
No estéril | |
39-42 pulg | |
salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial. | |
De 176 a 182 cm | |
Class 10 (ISO 4) |