Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
111.28€ - 1010.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
matriz, red, conjunto 8 x 12
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10431701
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
354461
5/caja
111.28€
paquete de 5
10182141
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
356461
50/caja
565.09€
paquete de 50
10224392
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
356690
20/paq., 80/caja
1010.00€
paquete de 80
Descripción
Descripción
Poly-D-Lysine (PDL) and Poly-L-Lysine (PLL) are synthetic compounds that enhance cell adhesion and protein absorption by altering surface charges on the culture substrate. In addition to promoting cell adhesion, poly-lysine surface treatments support neurite outgrowth and improve the survival of many central nervous system (CNS) primary cells in culture. As PDL and PLL are synthetic molecules, they do not stimulate biological activity in the cells cultured on them, and they do not introduce impurities carried by natural polymers.
Applications include:
  • Attachment and spreading of a variety of cell types
  • Cell differentiation and neurite outgrowth
  • Attachment of fastidious transfected cell lines
  • Support survival of primary neurons in culture
  • Serum-free or reduced-serum culture
Source
  • PDL, synthetic (MW 75-150 kD)
  • PLL, synthetic (MW 30-70 kD)
Quality Control
  • Tested for ability to promote firm attachment of RCG cells
  • Tested and found negative for bacteria and fungi
Storage
  • 4°C to 30°C under dry conditions.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    ANSI, SBS
    Con tapa
    8 x 12
    Poliestireno
    Estéril
    Redondo
    Poli-D-lisina
    Estándar
    De 4 °C a 30 °C
    Transparente
    96
    Poli-D-lisina/laminina
    Acoplamiento y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritos, fijación de líneas celulares transfectadas exigentes, apoyo de la supervivencia de las neuronas primarias en cultivo, cultivos con poco suero o sin él
    Transparente
    Videos
    Seguridad y manipulación
    Seguridad y manipulación
    missing translation for 'shelfLife' : 6 meses