Learn More
Micronova™ Biohazard Bags, Irradiated
Made from FDA-compliant LDPE, each Biohazard Bag displays a large biohazard symbol and warning message. Supplied irradiated [minimum dose: 25 kGy (SAL: 10-6)] they are ideal for aseptic suites in cell therapy and related disciplines. Available flat packed in groups of 5 or on a plastic core roll.
413.00€ - 567.08€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms
Tipo de tapón None
Diseñar Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag
Desechables Single-use
Cantidad 50/Cs.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17843818
Ver documentos
Micronova™
BL4-32YEIRBB
Yellow 120 L
413.00€
paquete de 50
18886070
Ver documentos
Micronova™
BL4-4060REIRBB
Red 200 L
567.08€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Product Type: Biohazard Bag
  • Material: LDPE
  • Thickness: 4 mm
  • Sterile: Yes
  • Sterilization Method: Irradiation [Minimum Dose: 25 kGy (SAL: 10-6)]
Especificaciones
Especificaciones
FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms
Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag
50/Cs.
Not Autoclavable
4 mm
None
Single-use
Sterile
Biohazardous Waste Disposal
5 Liners/Double Bag