Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor de 1000 A de BIOShield™
Aumente la versatilidad del rotor con los adaptadores de rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, que proporcionan soporte para tubos cónicos de 15/50 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 75003643
532.86 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la versatilidad del rotor con los adaptadores de rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, que proporcionan soporte para tubos cónicos de 15/50 ml.
Información para pedidos:Hay disponible una variedad de otros adaptadores (vendidos en juegos de cuatro a menos que se indique lo contrario) para su uso con 1000el rotor BIOSHIELD A (75-003603) y750 el rotor basculante TX- con cucharones rectangulares (75-003607/75-003614). Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Cónicos | |
50 mL | |
50 mL |