Learn More
Agilent BioTek Imanes planos para lavadores de microplacas
GREENER_CHOICE
Para la inserción en los portadores de separación biomagnética de lavadores
1650.00€ - 2375.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Lavador de microplacas 405 LS, Lavador de microplacas 405 Touch, Lavador de microplacas EL406, Lavador de microplacas ELx 405, Lavador de tiras de microplacas ELx 50
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
12611795
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
7103016
Imán plano para 96 pocillos
1650.00€
cada uno
12544197
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
7103017
Imán plano para 384 pocillos
2375.00€
cada uno
Descripción
Descripción
En los pocillos de fondo plano, se tira de los gránulos a la banda a través del fondo del pocillo. En los pocillos de fondo redondo, se tira de los gránulos al botón en el fondo del pozo.
Información de órdenes
Para su uso con: Arandelas 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405, ELx50
Especificaciones
Especificaciones
Lavador de microplacas 405 LS, Lavador de microplacas 405 Touch, Lavador de microplacas EL406, Lavador de microplacas ELx 405, Lavador de tiras de microplacas ELx 50