Learn More
Agilent BioTek Wash Bottle for Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Accessory for 405 LS , 405 Touch, ELx405 4L microplate washers
Marca:  Agilent BioTek 7100534
Código de producto. 11346150
  • 252.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • For use with 405 LS , 405 Touch, ELx405 microplate washers
  • 4L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Frasco lavador
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer