Learn More
Agilent BioTek Frasco y tubos de residuos
For use with 405 LS , 405 Touch, EL406, ELx405
345.00€ - 494.00€
Especificaciones
Tipo | Frasco para desechos |
---|---|
Incluye | Tubos de conducción |
Para utilizar con (equipo) | Sistema completo de residuos con frascos de 4 l o 10 l 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 4 L or 10 L Bottles Complete Waste System |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11533615
![]() |
Agilent BioTek
7100556 |
676,28 oz | 20 l | Frasco para desechos |
494.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11543615
![]() |
Agilent BioTek
7100557 |
338.14 oz. | 10 L | Frasco para desechos |
345.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El tapón se vende por separado. (Consulte el n.o de cat. 12-566-720)
Especificaciones
Frasco para desechos | |
Tubos de conducción | |
Sistema completo de residuos con frascos de 4 l o 10 l 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 4 L or 10 L Bottles Complete Waste System |