Learn More
Lonza™ Solución salina tamponada con fosfato BioWhittaker™ Dulbecco (1X) sin calcio ni magnesio'
Se utiliza para proporcionar el sistema de tampón que mantiene los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico entre 7 y 7.6.
20.24€
Especificaciones
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (1X) |
---|---|
Sin aditivos | No Calcium, No Magnesium |
pH | Desde 7 hasta 7,6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10110035
|
Lonza™
BE17-512F |
500 mL | N/A | ||||||
Descripción
- Se utiliza como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado
- Fabricados de conformidad con las normativas cGMP y son de cultivo celular probado para garantizar la compatibilidad
Especificaciones
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (1X) | |
No Calcium, No Magnesium | |
Desde 7 hasta 7,6 |