Learn More
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]paladio(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0) |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 637.18 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 16.7% |
Forma física | cristalino/a/s |