Learn More
Bis(fenilsulfonil)metano, 99 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis(phenylsulfonyl)methane |
CAS | 3406-02-8 |
Punto de fusión | 121.0°C to 122.0°C |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Fórmula molecular | C13H12O4S2 |
Fórmula lineal | (C6H5SO2)2CH2 |
Cantidad | 25 g |
Sinónimo | 2-phenylsulfonyl acetophenone, 2-phenylsulfonylacetophenone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethanone, acetophenone, 2-phenylsulfonyl, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethanone, ethanone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl, 1-phenyl-2-phenylsulphonyl ethan-1-one, alpha-phenylsulfonylacetophenone, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethan-1-one, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethan-1-one |