Learn More
Sulfato de bis(tri-n-butilestaño), 97 %
Código de producto. 11394567
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26377-04-8
Fórmula molecular C24H54O4SSn2
Peso molecular (g/mol) 676.172
Número MDL MFCD00185908
Clave InChI XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
PubChem CID 15787681
Nombre IUPAC tributilestannanilio; sulfato
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tri-n-butyltin) sulfate
Cantidad 10 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo