Learn More
Óxido de aluminio y bismuto hidrato, 95,5 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11333978
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00798526
Sinónimo Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth aluminum oxide hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formula Weight (peso de la fórmula) 771.84 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95.5%